Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Micrometer Pore with ASTM E 11
Shop All Retsch ProductsSpecifikationer
Specifikationer
| Quantity | 1 Each |
| Pore Size | 710 μm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | ASTM E 11 |
| For Use With (Equipment) | Shaker AS 200 |
| Includes | Certificate indicating Compliance |
| Height (Metric) | 50mm |
| For Use With (Application) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (Metric) Outer | 200 mm |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?