Learn More
Beskrivelse
- With screw cap (secured against loss) overpressure valve, PTFE seal, integrated flame barrier (removable) and plastic protective ring
- Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Safety Can |
| Capacity (English) | 0.3 gal. |
| Capacity (Metric) | 1 L |
| Color | Gray |
| For Use With (Application) | Safe storage |
| Material | Stainless Steel |
| Width (English) | 5.20 in. |
| Width (Metric) | 132.00 mm |
| Height (English) | 7.13 in. |
| Height (Metric) | 181.00 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?