Learn More
Kinematica™ Stainless Steel Sieve for Polymix™ MFC 90 D Mill
Tienda Kinematica Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Pore Size:
0.2 mm
0.5 mm
0.8 mm
1 mm
1.5 mm
2.0 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Sieve |
| For Use With (Equipment) | PX MFC 90 D |
| Material | Stainless Steel |
| Pore Size | 0.5 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido