Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class F2 Calibration Weight Without DAkkS Calibration Certificate
Product Code. 10238510 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Mass:
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Unit Size:
Each
Product Code. 10238510
Brand: Sartorius™ YCW554800
Highly polished steel calibration weights from 100g to 10kg
To OIML Class E2, F1 and F2 specification which includes DKD (Deutscher Kalibrierdienst accredited by the PTB) certificate (UKAS Equivalent).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Case Material Plastic
Mass 500 g
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.