Learn More
Stainless Steel, AISI 17-4PH, S17400, ARMI∣MBH
Product Code. 17980686
Click to view available options
Quantity:
1 Ea.
Unit Size:
Each
Product Code. 17980686
Brand: ARMI/MBH IARMFE174PH18G
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Stainless Steel, AISI 17-4PH, S17400, Ø38x19mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Boron/Tin/Niobium/Tungsten/Nitrogen/Phosphorus/Cobalt/Vanadium/Carbon/Titanium/Molybdenum/Copper/Silicon/Manganese/Aluminium/Nickel/Chromium/Hafnium/Palladium/Yttrium/Antimony/Bismuth/Cadmium/Calcium/Lead/Selenium/Tantalum/Zinc/Zirconium/Arsenic/Oxygen/Magnesium/Iron
CAS 7439-89-6
Quantity 1 Ea.
Form Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Boron 0.0017 %/Tin 0.006 %/Niobium 0.009 %/Tungsten 0.011 %/Nitrogen 0.0153 %/Phosphorus 0.02 %/Cobalt 0.048 %/Vanadium 0.062 %/Carbon 0.08 %/Titanium 0.083 %/Molybdenum 0.35 %/Copper 0.36 %/Silicon 0.51 %/Manganese 0.73 %/Aluminium 1.09 %/Nickel 7.11 %/Chromium 17.08 %/Hafnium (<0.0010) %/Palladium (<0.0010) %/Yttrium (<0.0010) %/Antimony (<0.0050) %/Bismuth (<0.0050) %/Cadmium (<0.0050) %/Calcium (<0.0050) %/Lead (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Tantalum (<0.0050) %/Zinc (<0.0050) %/Zirconium (<0.0050) %/Arsenic (0.004) %/Oxygen (0.004) %/Magnesium (0.006) %/Iron (72.63) %
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt