Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Scissors
Product Code. 10305961
Click to view available options
Length (Metric):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10305961
missing translation for 'mfr': Bochem™ 4001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Manufactured from stainless steel
  • Three types: round-round, sharp-round, and sharp-sharp
  • Stainless steel
Spezifikation
Product Type Laboratory Scissors
Length (Metric) 115 mm
Material Stainless Steel
Tip Style Sharp/Round
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt