Learn More
Aalborg™ Stainless Steel Direct Reading Flowmeter P-Style
Beskrivelse
- Rib-guided or fluted metering tubes facilitate stable and accurate readings
- Magnifier lens in front shield to enhance reading resolution
- Interchangeability of Flow Tubes and floats
- Ease of installation and exchange of flow tubes
- Glass flow tubes are prevented from turning during the tightening phase of the assembly procedure
- Chemical compatibility
- Simple means of panel mounting
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flowmeter |
| Accuracy | ±5% |
| Airflow Rate | 833 mL/min. |
| Pressure Rating | 13.8 bar |
| Width (Metric) | 65 mm |
| Seal Material | Viton-A™ |
| Temperature (Metric) | 121°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?