Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Containers
Click to view available options
Volume (Metric):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
10 L
50 L
Includes:
3 clamps, without lid
With Lid
Without Lid
Unit Size:
Each
Specifications
Specifications
| Product Type | Container with Lid |
| Material | Stainless Steel |
| Dimensions (L x W) | 220 x 300 mm |
| Includes | With Lid |
| Volume (Metric) | 10 L |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur