Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stainless Steel Compression Fittings
Artikelnummer. 11845453 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
For Use With:
0.125 in. NPT(M)
0.25 in. NPT(M)
Pakningsstørrelse:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. For Use With Pakningsstørrelse
11845453 0.25 in. NPT(M) Each
11835453 0.125 in. NPT(M) Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11845453 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3140635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.25€
    14.62€ / Pack of 1
    Save 4.63€
    24% Off
Estimated Shipment: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Autoclavable Autoclavable
Material Stainless Steel
For Use With 0.25 in. NPT(M)
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Packaging Quantity 1 Pack
Max. Operating Temperature (Metric) 93°C
Product Type Compression Fitting
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.