Learn More
RETSCH Stainless Steel Bottom Sieve For SM 200 Cutting Mills
Tienda Retsch Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Pore Size:
1 mm
1.5 mm
2 mm
250 μm
4 mm
500 μm
6 mm
750 μm
8 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 1Each |
| Pore Size | 4 mm |
| Type | Bottom Sieve |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Equipment) | SM 200 Cutting Mill |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido