Learn More
Bochem™ Sharp Bent Round Forceps
Click to view available options
Length (Metric):
145 mm
160 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- Stainless steel construction.
- Durable and resistant.
- Curved and finely pointed tip.
Especificaciones
Especificaciones
| Tip Style | Bent, Round |
| No. per Pack | 1/PK |
| Material | Stainless Steel (18/10) |
| Length (Metric) | 145 mm |
| Product Type | Forceps |
| Type | Forceps |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido