Learn More
Stainless Steel, Austenitic, ER321, S32180, 50g, ARMI∣MBH
Product Code. 30041227
Click to view available options
Quantity:
50 g
missing translation for 'unitSize'
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041227
missing translation for 'mfr': ARMI/MBH MBH13X 32180 AC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Stainless Steel, Austenitic, ER321, S32180, 50g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Oxygen/Zirconium/Antimony/Boron/Niobium/Arsenic/Nitrogen/Phosphorus/Sulfur/Tin/Vanadium/Carbon/Tungsten/Cobalt/Aluminium/Molybdenum/Silicon/Copper/Titanium/Manganese/Nickel/Chromium/Iron
CAS 7439-89-6
Quantity 50 g
Form Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxygen -21 ppm/Zirconium -10 ppm/Antimony 0.0011 %/Boron 0.0011 %/Niobium 0.0021 %/Arsenic 0.003 %/Nitrogen 0.0067 %/Phosphorus 0.007 %/Sulfur 0.0093 %/Tin 0.0116 %/Vanadium 0.026 %/Carbon 0.031 %/Tungsten 0.039 %/Cobalt 0.04 %/Aluminium 0.043 %/Molybdenum 0.245 %/Silicon 0.485 %/Copper 0.49 %/Titanium 0.81 %/Manganese 2.11 %/Nickel 10.16 %/Chromium 18.92 %/Iron (66.6) %
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt