Learn More
Stainless Steel, Alloy 253 MA , S30815, ARMI∣MBH
Click to view available options
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
Stainless Steel, Alloy 253 MA , S30815, Ø38x19mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Zinc/Calcium/Oxygen/Aluminium/Tin/Arsenic/Tungsten/Phosphorus/Vanadium/Cerium/Carbon/Cobalt/Nitrogen/Copper/Molybdenum/Manganese/Silicon/Nickel/Chromium/Lead/Boron/Titanium/Niobium/Tantalum |
| CAS | 7439-89-6 |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Zinc 0.0008 %/Calcium 0.0017 %/Oxygen 0.0052 %/Aluminium 0.006 %/Tin 0.006 %/Arsenic 0.007 %/Tungsten 0.022 %/Phosphorus 0.023 %/Vanadium 0.042 %/Cerium 0.064 %/Carbon 0.07 %/Cobalt 0.118 %/Nitrogen 0.16 %/Copper 0.19 %/Molybdenum 0.25 %/Manganese 0.61 %/Silicon 1.5 %/Nickel 10.81 %/Chromium 21.07 %/Lead (0.0001) %/Boron (0.0003) %/Titanium (0.002) %/Niobium (0.003) %/Tantalum (0.003) % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur