Learn More
Horst Rod sensor, NiCr Ni, 1000°C with plug, DxL=1
Brand:  Horst 70208
Rod sensor, NiCr Ni, 1000°C with plug, DxL=1
Product Code. 10007091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.45€
    119.00€ / Pack of 1
    Save 58.45€
    32% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen