Learn More
Tocris Bioscience™ SR 9009
GREENER_CHOICE
Product Code. 18756156
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18756156
Brand: Tocris Bioscience™ 5855/10
Rev-Erbα/β agonist
SR 9009 is a Rev-Erbα/β agonist (EC50 = 710 nM; Kd = 800 nM). Alters circadian locomotor activity and core clock hypothalamic gene expression in mice. Induces weight loss in diet-induced obese mice. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Ethyl 3-[[[(4-chlorophenyl)methyl][(5-nitro-2-thienyl)methyl]amino]methyl]-1-pyrrolidinecarboxylate
CAS 1379686-30-2
Quantity 10 mg
Target Nuclear Receptor Agonists
Molecular Formula C20H24ClN3O4S
Formula Weight 437.94
Purity >98%
Product Content Correction
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.