Learn More
Tocris Bioscience™ SR 140333
GREENER_CHOICE
Product Code. 18716937
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. 18716937
Brand: Tocris Bioscience™ 4012/10
Potent NK1 receptor antagonist
Potent NK1 receptor antagonist (Ki = 0.74 nM. IC50 = 1.6 nM). Inhibits substance P -invoked calcium mobilization and outward current (IC50 = 1.3 nM); blocks NK1-mediated nitric oxide-dependent vasodilation in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 153050-21-6
Molecular Formula C37H45Cl3N2O2
Specifications
Quantity 10 mg
Formula Weight 656.12
Purity >97%
Molecular Weight (g/mol) 656.129
Chemical Name or Material SR 140333
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato