Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Male Luer Lock Plug and Nut Assemblies, Straight Adapter, White Nylon
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Berry
Lime
Natural
Orange
Rose
Violet
Yellow
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Beschreibung
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Nut and body rotate independently during connection
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS |
| Material | Nylon |
| Inlet | Male Luer Lock, Plug |
| Color | Rose |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur