Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Male Luer Lock Plug and Nut Assemblies, Straight Adapter, White Nylon
Artikelnummer. 30053675 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Berry
Lime
Natural
Orange
Rose
Violet
Yellow
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30053675
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer 5011046
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Nut and body rotate independently during connection
Spezifikation
Certifications/Compliance FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Material Nylon
Inlet Male Luer Lock, Plug
Color Rose
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt