Learn More
R&D Systems™ SPOP-i-6lc
Beschreibung
SPOP-i-6lc is a selective SPOP E3 ubiquitin ligase inhibitor (IC50 = 2.1 μM and 3.5 μM, in A498 and OS-RC-2 cell lines, respectively). In vitro, SPOP-i-6lc suppresses viability and proliferation of A498 and OS-RC-2 kidney cancer cell lines. SPOP-i-6lc leads to the accumulation of tumor suppressors PTEN and DUSP7 and decreased levels of phosphorylated AKT and ERK in clear-cell renal cell carcinoma (ccRCC) cell lines.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 1,5-Dihydro-2-imino-10-methyl-N-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethyl]-5-oxo-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-2 H-dipyrido[1,2-a:2 ',3 '-d]pyrimidine-3-carboxamide |
| CAS | 2136270-56-7 |
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors |
| Molecular Formula | C26H31N7O2S |
| Purity | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?