Learn More
3M™ Speedglas™ Inner Cover Plate 9002X
Product Code. 15710098
Click to view available options
For Use With (Application):
Increase 1 shade
Increase 2 shades
Protection
Unit Size:
Pack of 5
Product Code. 15710098
Brand: 3M™ 7100080229
Only null left
Add to basket
Add to basket
3M™ Speedglas™ Inner Cover Plate 9002X is designed to protect the inside surface of the filter from spark and spatter.
  • The inner cover plate is designed to protect the inside surface of the filter from spark and spatter
  • Replace anytime the plate becomes deeply pitted, scratched or too dirty to clean with soft cloth or lens paper
  • Regularly clean with a soft cloth and replace if any pits or scratches occur
  • Can be used to increase +1 or +2 dark shades of the welding filter
  • Failure to use an inside protection plate with the filter voids the warranty if spark or spatter cause damage to the glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Clear
Dimensions (L x W) 53 x 103 cm
For Use With (Equipment) 3M Speedglas Welding Filter
For Use With (Application) Increase 2 shades
Product Type Inner Cover Plate
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt