Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 6 Pre-wetted Standard RC Dialysis Tubing, 1-50 kD MWCO
Product Code. 11495889
Click to view available options
Diameter (Metric):
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
29 mm
31.8 mm
34.4 mm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kDa
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11495889
missing translation for 'mfr': Spectrum™ 132562
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Clear, flexible and sturdy; Standard Grade RC (regenerated cellulose) membrane conveniently pre-equilibrated in water, eliminating the need to soak to remove glycerin and hydrate the membrane
This ready-to-use membrane is packaged wet in a preservative solution of 0.05% sodium azide. Simply rinse away the preservative solution with DI water, load the sample and dialyze.
  • Pre-wetted & ready-to-use, no glycerin removal required
  • 8 MWCO's ranging from 1 kD - 50 kD
  • Good chemical compatibility with dilute strong acids and bases, conc. weak acids & bases, many alcohols and some organics
  • Standard RC can tolerate pH 2 - 12 and temp 4-121°C.
  • Ideal for sample prep, desalting, buffer exchange, pH change, protein purification, etc.
  • Economic 10 meters/pkg
Do not tie knots in tubing; use closures
Tekniske data
Product Type Spectra/Por 6 Dialysis Tubing
MWCO 15 kDa
Material Regenerated Cellulose
Diameter (Metric) 15 mm
Diameter (English) 0.59 in.
Length (English) 33 ft.
Length (Metric) 10 m
Formulation Packaged wet in 0.05% sodium azide
Temperature Range (English) 39.2°F to 249.8°F
Temperature Range (Metric) 4°C to 121°C
Quantity Each
For Use With (Application) Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.