Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysis Devices
Product Code. 11501170
Click to view available options
MWCO:
0.1 to 0.5 kDa
0.5 to 1 kDa
100 kDa
1000 kDa
20 kDa
3.5 to 5 kDa
300 kDa
50 kDa
8 to 10 kDa
Color Code:
Amber
Black
Blue
Green
Orange
Pink
Red
Violet
Yellow
Length (Metric):
50 mm
100 mm
160 mm
Förpackningsstorlek
Pack of 12
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11501170
missing translation for 'mfr': Spectrum™ G235049
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ready-to-use and disposable, Float-A-Lyzer G2 incorporates biotech-grade cellulose ester (CE) membrane tubing into a preasembled dialysis device that is easy-to-use and provides ultimate convenience for small volume dialysis (1 to 10mL)
Available in volume sizes: 1mL, 5mL and 10 mL. Resealable screw cap is color-coded for 9 available MWCOs and provides open access for easy loading and total sample recovery with a disposable pipet (included for 5mL and 10mL sizes). Flotation ring (included) provides buoyancy to maximize dialysis efficiency.
  • Superior handling and leak protection
  • Resealable screw cap and pipet for easy loading and total recovery
  • Highest membrane purity, no heavy metals and sulfides
  • Minimizes volume specific dilution
  • 9 MWCOs ranging from 100 to 1,000,000 Daltons
Specifikationer
Product Type Float-A-Lyzer G2 Dialysis Device
MWCO 0.1 to 0.5 kDa
Membrane Cellulose Ester
Diameter (English) Membrane 0.39 in.
Diameter (English)Top 0.9 in.
Diameter (Metric) Membrane 10 mm
Diameter (Metric)Top 23 mm
Length (English) 3.9 in.
Length (Metric) 100 mm
Closure Material Polypropylene
Closure Type Screw Cap
Color Code Green
Kit Contents Disposable pipette for 5 and 10mL, flotation ring
Quantity 12 Pack
For Use With (Application) Ready to use laboratory dialysis devices, highest membrane purity, superior handling and leak prevention, 95 to 98% sample recovery, perfect for dialyzing electro-eluted proteins or chromatography fractions
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.