Learn More
Descrizione
- Refill kit for SKA-CART
Specifica
Specifica
| Color | Gray |
| Capacity (English) | 15.850 gal. |
| Type | Refill Kit |
| For Use With (Application) | Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Process, Warehouse and Logistics |
| Includes | 1 Double Perforated Roll (37 cm x 23 m), 2 Socs (7.6 x 122 cm), 1 Soc (7.6 x 366 cm), 6 Pillows (25 x 25 cm), 1 Pair of Gloves, 1 Pair of Goggles and 2 Disposal Bags |
| Model | Universal Sorbent |
| Alternate Part Number | SKA-CART-RF |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?