Learn More
Bochem™ Spatula, Cement
Click to view available options
Shape:
Pointed End
Round End
Round End, Pointed End
missing translation for 'unitSize'
Each
Description
- Stainless steel construction.
- Sturdy, ridged handle.
Spécification
Spécification
| Shape | Pointed End |
| For Use With (Application) | Cements, fillings, pastes |
| Length (Metric) Blade | 35 mm |
| Width (Metric) Blade | 6 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Length (Metric) | 150 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu