Learn More
Thermo Scientific Chemicals SP600125, 98%
Product Code. p-7070128
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
50mg
Product Code. 15498689
Brand: Thermo Scientific Chemicals J67272.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129-56-6 | C14H8N2O, C14H8N2O | 220.23 g/mol
SP 600125 is a potent and reversible inhibitor of JNK1-3 with an IC50 value of 0.11 M.1 It is cell-permeable and dose-dependently inhibits c-Jun phosphorylation in cells, blocking the expression of COX-2 and TNF-α in monocytes and IL-10, TNF-α, and IFN-γ in T-cells. SP 600125 also prevents apoptosis in many cell types, including B-cells, and inhibits autophagy in HeLa cells. Competitively and reversibly inhibits JNK1, 2 and 3 (IC50 = 40 - 90 nM) with negligible activity at ERK2, p38β and a range of enzymes (IC50 > 10 ?M). Shown to have reduced selectivity over other protein kinases under certain conditions. Prevents BMP9-induced osteogenic differentiation of MSCs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 129-56-6
Molecular Formula C14H8N2O
Synonym 1,9-Pyrazoloanthrone;
Specifications
Quantity 50 mg
Description Yellow to brown
Content And Storage -30°C to -10°C
Formula Weight 220.23
Solubility Soluble in DMSO at approx. 20mg/ml
Product Type SP600125, 99%
Form Solid
InChI Key ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1C2=C3C(NN=C3C3=CC=CC=C13)=CC=C2
IUPAC Name 14,15-diazatetracyclo[7.6.1.0²,⁷.0¹³,¹⁶]hexadeca-1(15),2,4,6,9(16),10,12-heptaen-8-one
Molecular Weight (g/mol) 220.23
Assay 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt