Learn More
Sorbitol, extra pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 50-70-4 |
| Melting Point | 95°C |
| Color | White |
| pH | 6 to 7 |
| Packaging | Plastic powder jar |
| Molecular Formula | C6H14O6 |
| MDL Number | 4708 |
| Quantity | 3 kg |
| Synonym | d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol |
| InChI Key | FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?