Learn More
Sodium Hydrogen Selenite, purum p.a, ≥96.0% (RT), Honeywell™
Shop All Honeywell Research Chemicals ProductsBeskrivelse
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 25 g |
| Linear Formula | NaHSeO3 |
| UN Number | UN2630 |
| Formula Weight | 150.96g/mol |
| Percent Purity | ≥96.0% (RT) |
| Packaging | Poly bottle |
| Chemical Name or Material | Sodium hydrogen selenite |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?