Learn More
Sodium Hexametaphosphate, Pure, Flake, Mainly (NaPO3)6, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsBeskrivelse
Na6O18P6, CAS Number-10124-56-8, 1kg, White, 611.7708g/mol, 640 deg.C, 136045, Plastic powder jar, 6.0 to 7.7, Solid
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 640°C |
| Color | White |
| pH | 6.0 to 7.7 |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 1 kg |
| Formula Weight | 611.7708g/mol |
| Grade | Pure |
| Packaging | Plastic powder jar |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?