Learn More
Sodium hexafluoroantimonate, 98%
Product Code. 10485081 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 10485081
Brand: Thermo Scientific Acros 419541000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16925-25-0 | F6NaSb | 258.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16925-25-0
Molecular Formula F6NaSb
Molecular Weight (g/mol) 258.72
MDL Number MFCD00003482
InChI Key HKLMYZVMEYYVBS-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexafluoroantimonate, sodium hexafluoroantimonate v, sodium hexafluorostibanuide, sodium hexafluoro antimonate, antimony sodium fluoride, f6sb.na, nasbf6, acmc-20ajo7, sodium hexafluorostiboranuide, hexafluorostibine, sodium salt
PubChem CID 16689647
IUPAC Name sodium;hexafluoroantimony(1-)
SMILES F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Na+]
Spécification
Color White
Physical Form Fine Crystalline Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 97.5% min
Linear Formula NaSbF6
Solubility Information Solubility in water: very soluble
Formula Weight 258.72
Percent Purity 98%
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Sodium hexafluoroantimonate, 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hexafluoroantimonate
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
Mention de danger
  • H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Conseils de prudence
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis