Learn More
Sodium dihydrogen phosphate, 96%
Product Code. 11399287
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11399287
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 040145.A1
Request Bulk or Custom Format
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
Sodium phosphate monobasic monohydrate is used as sequestrant, emulsifier, mordant in dyeing, reagent and buffer in foods and analytical chemistry. It was applied as a fireproofing agent and for weighting silk in tanning. It is employed in manufacturing of enamels, ceramics, detergents, boiler compounds, in soldering and brazing instead of borax.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Molecular Formula H2NaO4P
Molecular Weight (g/mol) 119.98
MDL Number MFCD00003527,MFCD00146206
InChI Key AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC Name sodium;dihydrogen phosphate
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Color White
Physical Form Powder
Quantity 1 kg
Assay Percent Range 96%
Solubility Information Soluble in water. Insoluble in alcohol,ether and chloroform.
Formula Weight 119.98
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Appearance White Powder
Chemical Name or Material Sodium dihydrogen phosphate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt