Learn More
Sodium (dichloro(phosphono)methyl)phosphonate tetrahydrate, 99%, BLD Pharm™
Product Code. 31332696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31332696 25 g
31324013 5 g
31327749 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 31332696 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD12192425g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Especificaciones
CAS 88416-50-6
Molecular Formula CH10Cl2Na2O10P2
MDL Number MFCD02940846
Quantity 25 g
SMILES ClC(P([O-])([O-])=O)(P(O)(O)=O)Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[Na+].[Na+]
Molecular Weight (g/mol) 360.92
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material Sodium (dichloro(phosphono)methyl)phosphonate tetrahydrate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.