Learn More
Sodium Chloride, ACS, ≥99.5%, Honeywell™ Fluka™
Product Code. 15626980 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
6 x 1 kg
Unit Size:
12kg
1kg
2.5kg
25kg
500g
5kg
Pack of 4
Pack of 6
Product Code. 15626980
Brand: Honeywell-Fluka 7463984X2.5KG
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Free-flowing, ACS reagent, anhydrous,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Molecular Formula ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
MDL Number MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Boiling Point 1465°C
Melting Point 800°C
Color Colorless
pH 7.0 (at 20°C)
Physical Form Crystalline
Quantity 4 x 2.5 kg
Linear Formula NaCl
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Solubility Information 358g/L at 20°C
IUPAC Name sodium chloride
Formula Weight 58.44g/mol
Percent Purity ≥99%
Odor Odorless
Packaging Poly bottle
Density 2.160g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Sodium chloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt