Learn More
Sodium Bisulfite, Solstice
Código de producto. 15692630 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
100g
1kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15692630 5 g 5g
15652630 100 g 100g
15682630 500 g 500g
15662630 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15692630 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2439735G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 7631-90-5
Molecular Formula NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 103.05
MDL Number MFCD00003530
InChI Key DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC Name sodium sulfite
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Especificaciones
Quantity 5 g
Grade ACS Reagent
Chemical Name or Material Sodium Bisulfite
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.