missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&DSystems™ Sodium Bicarbonate, powder

Product Code. 18451870
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 Kg
Unit Size:
1kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18451870

Marca: R&DSystems™ R39101

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Cell culture grade sodium bicarbonate in powder form.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Room temperature, under dry conditions
For Use With (Application) Cell Culture
Quantity 1 Kg
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato