Läs mer
Sodium bicarbonate for HPLC, ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15657370 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
250 g
Packaging:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15657370
Brand: Honeywell-Fluka 88208250G
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
for HPLC,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 144-55-8
Quantity 250 g
Molecular Formula CHNaO3
Linear Formula NaHCO3
MDL Number MFCD00003528
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
IUPAC Name sodium;hydrogen carbonate
Molecular Weight (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formula Weight 84.01g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Packaging Glass bottle
Chemical Name or Material Sodium bicarbonate
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.