Learn More
Sodium Azide, ≥99%, (Crystalline), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11466272 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11466272 100 g 100g
11456272 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11466272 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210289180
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 26628-22-8 | Formula: N3Na | Weight: 65.011 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 26628-22-8
Molecular Formula N3Na
Molecular Weight (g/mol) 65.011
InChI Key PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC Name sodium;azide
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Tekniske data
Physical Form Crystalline
Quantity 100 g
Assay Percent Range ≥99%
Formula Weight 65
Chemical Name or Material Sodium Azide
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.