Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glass Tube
Product Code. 11852383
Click to view available options
Diameter (Metric):
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
Length (Metric):
40 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
Unit Size:
Pack of 200
Product Code. 11852383
Brand: DWK Life Sciences F40401900A5V2
Only null left
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Conduct research and experimentation with Soda Lime Glass Tube. This basic test tube has an open end, round bottom and a cap.
  • Reusable
  • 200Pack
  • Clear soda lime glass
  • With cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Length (Metric) 40 mm
Packaging 200Pack
Diameter (Metric) 19 mm
Product Type Test Tube
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt