Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glass Medium Wall Rimless Test Tube
Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (Metric):
12 mm
16 mm
24 mm
Length (Metric):
75 mm
125 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
Pack of 50
Beskrivelse
- Features: rimless medium walls
- Use for: bacteriological performance
- Complies to: ISO 4142
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | ISO 4142 |
| Length (Metric) | 125 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| Quantity | 100 Pack |
| Rimmed | No |
| Diameter (Metric) | 16 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion