Learn More
WHEATON™ Snap/Clip Top Closure for Vials
Product Code. 30286512 Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
140/Pk.
162/Pk.
190/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 140
Pack of 162
Pack of 190
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30286512
missing translation for 'mfr': WHEATON™ 105050140
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Snap/Clip Top Vial Closures
  • WHEATON™ Snap/Clip Top Vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use the WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
  • Both the vials and caps are particularly suitable for the storage of powders and specimens due to the wide neck opening
  • The vials have a snap ring neck finish for the 'flip off' style 22 mm flexible low density polyethylene snap cap
  • Snap/Clip Top vials are available in sizes from 7 mL to 30 mL to allow flexibility in your sample storage
  • 22 mm LDPE snap caps are sold separately to the vials, and the one size fits all the vial sizes
  • The snap caps are sold in packs of 140, 162 and 190 to match vial quantities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color Natural
Diameter (Metric) Outer 22 mm
Material Polyethylene
Pre-slit No
Sterility Non-sterile
Autoclavable Not Autoclavable
Quantity 140/Pk.
Type Snap Cap
For Use With (Equipment) Vial
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis