Learn More
Slice™ Small Scissors
Beskrivelse
- Zirconium oxide Slice™ safety blades
- Durable reinforced nylon handle with soft-touch finger grips
- Ambidextrous design
- Finger-friendly™ edge lasts 11x longer than metal
- Reduces injuries, lowers costs
- Non-sparking, non-conductive, non-magnetic blade
- Chemically inert blade never rusts
- Oil, lubricant, and maintenance free
- BPA, phthalate, and lead-free tool
- Lightweight and compact
Tekniske data
Tekniske data
| Blade Material | GFN, TPE, Stainless Steel, Zirconium Oxide |
| For Use With (Application) | Safety Cutting |
| Size | Small |
| Length (English) | 5.2 in. |
| Length (Metric) | 132 mm |
| Includes | Zirconium oxide safety blades |
| Color | White/Orange |
| Quantity | 1 Ea. |
| Width (English) | 2.44 in. |
| Width (Metric) | 62 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?