Description
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human SLC38A3. Source: E.coli Amino Acid Sequence: KFHVPCPLPPNFNNTTGNFSHVEIVKEKVQLQVEPEASAFCTPSYFTLNSQT The SLC38A3 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The SLC38A3 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifications
Specifications
| Gene ID (Entrez) | 10991 |
| Product Line | Novus |
| Purification Method | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Common Name | SLC38A3 Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | G17sodium-coupled neutral amino acid transporter 3, Na(+)-coupled neutral amino acid transporter 3, NAT1, N-system amino acid transporter 1, SN1system N1 Na+ and H+-coupled glutamine transporter, SNAT3, Solute carrier family 38 member 3, solute carrier fa |
| Gene Symbol | SLC38A3 |
| Label Type | Unlabeled |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?