Learn More
Beskrivning
- This premium reusable hood solution proves lightweight respiratory protection with head and face coverage
- Designed for flexibility and ease of use, it allows the same head harness to be used across multiple replacement hoods, reducing costs and simplifying maintenance
- Ideal for applications which require frequent replacement of the outer hood
- Compatible with Skytec Sentinel Powered Air Respirator range
- Clear, wide field of vision
- Offers limited protection for the face and eyes against liquid splash, low-energy impact particles, and airborne dust
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | EN 12941: TH3 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 12941: TH3 |
| Certifications (EN) | EN 12941: TH3 |
| Color | White |
| Disposable | Reusable |
| Filter Type | TH3 |
| Material | Nylon, Polyurethane |
| Product Type | Half Hood |
| Size | One Size |
| With Exhalation Valve | No |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?