Learn More
Descrizione
Nitrile single use glove with AQL of 0.65. Dual certified (Industrial and Medical), extremely strong and higher chemical and puncture resistance than regular nitrile disposables
- 100% premium quality nitrile
- Palm thickness 0.14 mm, weight 10 g (size M)
- High resistance to penetration and projections of many chemicals
- Chlorinated inside to offer more comfort and reduce friction when donning
- Powder-free, latex free, non-sterile, AQL 0.65
- Approved for food handling
- Medical device compliant (MDD 93/42/EEC), conforms to EN455 (all parts)
- Extended cuff (300 mm length) to protect the forearm
- Antistatic properties due to inherent antistatic properties of nitrile
- Silicone free to allow usage in bonding/painting operations (paints, coatings, primers, adhesives)
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 455 |
| Chlorinated | Yes |
| Applications | Healthcare, Industrial, Laboratory |
| Color | Purple |
| Finger Thickness (English) | 4.72 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 4.72 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?