Learn More
Köttermann Single Bench
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (D x W x H):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Top Style:
Melamine TopResist Worktop
Trespa TopLab PLUS Worktop
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- Available for sitting and standing work height
- Stationary
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions (D x W x H) | 600 x 1200 x 900 mm |
| No. of Shelves | 1 |
| Top Style | Trespa TopLab PLUS Worktop |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur