Learn More
Silver sulfide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 15442277
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15442277
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 045458.14
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 21548-73-2 | Ag2S | 247.80 g/mol
Silver sulfide is used as photosensitizer in photography, anti-bacterial and anti-microbial agents. It is also useful as qualitative inorganic analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21548-73-2
Molecular Formula Ag2S
Molecular Weight (g/mol) 247.80
MDL Number MFCD00003406
InChI Key XUARKZBEFFVFRG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name disilver(1+) sulfanediide
SMILES [S--].[Ag+].[Ag+]
Spezifikation
Melting Point 825°C
Color Gray to Black
Physical Form Pieces
Quantity 25 g
UN Number UN3077
Merck Index 14,8530
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 247.8
Percent Purity 99.999%
Odor Odorless
Sensitivity Light sensitive
Density 7.317 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Silver sulfide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt