Learn More
Silver p-toluenesulfonate, 98+%
Product Code. 11399983
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11399983
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00307.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16836-95-6 | C7H8AgO3S | 280.07 g/mol
Silver p-toluenesulfonate is used to converts alkyl halides to tosylates, and benzyl selenyl chlorides into their corresponding selenyl tosylates. It used in promotion of the leaving ability of halogens. For use in the conversion of alkyl halides to alkyl tosylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Silver p-toluenesulfonate is used to converts alkyl halides to tosylates, and benzyl selenyl chlorides into their corresponding selenyl tosylates. It used in promotion of the leaving ability of halogens. For use in the conversion of alkyl halides to alkyl tosylates.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16836-95-6
Molecular Formula C7H8AgO3S
Molecular Weight (g/mol) 280.07
MDL Number MFCD00007511
InChI Key BRYKBDMLJJLFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver p-toluenesulfonate, silver tosylate, silverp-toluenesulfonate, silver p-toluenesulphonate, silver 1+ tosylate, silver p-tosylate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, silver 1+ salt, p-toluenesulfonic acid silver salt, silver i 4-methylbenzenesulfonate, silver p-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 85606
IUPAC Name silver;4-methylbenzenesulfonate
SMILES [Ag].CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Quantity 5 g
UN Number UN3077
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 279.07
Percent Purity ≥98%
Odor Odorless
Sensitivity Light sensitive
Chemical Name or Material Silver p-toluenesulfonate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt