Learn More
Silver(II) oxide, 99.9% (metals basis), Ag 86.6% min
Product Code. 11399317
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11399317
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 040187.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1301-96-8 | AgO | 123.867 g/mol
Silver(II) oxide is used to make silver oxide-zinc alkali batteries. It is also used as a reagent in laboratory reactions and forms transition metal-carbene complexes. It is also used as a catalyst to prepare silver metal. It acts as an effective carbon dioxide scrubber and used in nuclear submarines, the international space station and space shuttles. Further, it is used in the manufacture of filters for gas sensors and in some infection-resistant surgical fabric materials and fibrous textile articles. In addition to this, it is used in concrete and in some swimming pools to protect the water from undesired microbes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1301-96-8
Molecular Formula AgO
Molecular Weight (g/mol) 123.867
MDL Number MFCD00044285
InChI Key OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver ii oxide, silver oxide, silberperoxyd, silver oxide,ago, acmc-1aiyc, silver i,iii oxide, ksc203c6r, silver ii oxide 5g, silver ii oxide-ag
PubChem CID 92152
IUPAC Name oxosilver
SMILES O=[Ag]
Spécification
Melting Point >100°C (decomposition)
Color Black to Gray
Physical Form Powder
Quantity 5 g
UN Number UN3085
Merck Index 14,8522
Solubility Information Soluble in alkalis. Insoluble in water.
Formula Weight 123.87
Percent Purity 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ag 86.6% min.
Odor Odorless
Sensitivity Light and moisture sensitive
Density 7.44 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Silver(II) oxide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis