Learn More
Silver Conductive Ink
Product Code. 15402437
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 15402437
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045661.14
Request Bulk or Custom Format
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Silver Conductive Ink
Density 2.5
Quantity 25 g
Form Liquid
MDL Number MFCD01868501
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver Conductive Ink
Signalord
  • Warning
Farekategori
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Faresætning
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H400-Very toxic to aquatic life.
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Sikkerhedssætning
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contains : Silver, Diethylene glycol monoethyl ether acetate
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.