Learn More
Brand™ Silicone Tubing, 10mm
Shop All Brand Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
10 mm
Unit Size:
25m
Beschreibung
- Translucent
- Autoclavable (121°C)
- Note: limited chemical resistance when used with concentrated acids
- Minimum order of 25 meters
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (Metric) Inner | 10 mm |
| Material | Silicone |
| Diameter (Metric) Outer | 15 mm |
| Thickness (Metric) | 2.5 mm |
| Color | Translucent |
| Product Type | Tubing |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur