Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10180232
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
10g
1g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10180232
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB12798EA
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 175136-34-2
Molecular Formula C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.192
MDL Number MFCD00218806
InChI Key FVLCICVRAPEYNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-amine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine,3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylamine, maybridge1_002016, acmc-1c5sw, buttpark 12115-34, 3,4-trimethylenedioxyaniline, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 3, 4-dihydro-7-amino-2h-benzo b 1,4 dioxepine
PubChem CID 2775654
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)N)OC1
Especificaciones
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 165.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-amine
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado