Learn More
Endecotts Sieve Brush Double Ended Nylon, One Hard and One Soft End
Description
- Large double-ended sieve brush made from durable nylon, designed with one hard end and one soft end to support effective and controlled cleaning of test sieves without damaging the mesh.
Specifications
Specifications
| For Use With (Equipment) | For use with Sieves |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?